Tisk…
3-Nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10999-250G OR10999-100G
APOSOR10999-250GEA 1040 CZK
APOSOR10999-250G APOSOR10999-100G
3-Nitrobenzaldehyde
3-Nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₃
Bod varu: 285…290 °C
Bod tání: 55…59 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007249
CAS číslo: 99-61-6
EINECS: 202-772-6