2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Isopropyl pinacolyl borate, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(propan-2-yloxy)-1,3,2-dioxaborolane
OR10991-25G
OR10991-500G
OR10991-100G
APOSOR10991-25GEA
622
CZK
APOSOR10991-25G
APOSOR10991-500G
APOSOR10991-100G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec:
C₉H₁₉BO₃ MW: 186,06 g/mol Bod varu: 73 °C/15mmHg Hustota: 0,912 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 43 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00192241 CAS číslo: 61676-62-8 UN: 1993 ADR: 3,III |