4-Iodo-1H-pyrazole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Iodopyrazole
OR10990-100G
OR10990-25G
OR10990-500G
APOSOR10990-100GEA
1120
CZK
APOSOR10990-100G
APOSOR10990-25G
APOSOR10990-500G
4-Iodo-1H-pyrazole 99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Vzorec:
C₃H₃IN₂ MW: 193,97 g/mol Bod tání: 108…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005244 CAS číslo: 3469-69-0 EINECS: 222-434-1 |