Tisk…
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, Ethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR10988-25G
APOSOR10988-25GEA 3970 CZK
APOSOR10988-25G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276,136 g/mol
Bod tání: 40…44 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093896
CAS číslo: 269410-00-6