Tisk…
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR10987-25G OR10987-5G
APOSOR10987-25GEA 7340 CZK
APOSOR10987-25G APOSOR10987-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₄
Bod tání: 59…62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03453660
CAS číslo: 269409-99-6