Ethyl-4-iodobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 4-iodobenzoate, 4-Iodobenzoic acid ethyl ester
OR10986-25G
OR10986-100G
OR10986-500G
APOSOR10986-25GEA
662
CZK
APOSOR10986-25G
APOSOR10986-100G
APOSOR10986-500G
Ethyl-4-iodobenzoate 98%
Ethyl-4-iodobenzoate
Vzorec:
C₉H₉IO₂ MW: 276,07 g/mol Bod varu: 281…283 °C Hustota: 1,65 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017344 CAS číslo: 51934-41-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...