Tisk…
1,14-Tetradecanediol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,14-Dihydroxy tetradecane, Tetradecane-1,14-diol
OR10979-100G
APOSOR10979-100GEA 6750 CZK
APOSOR10979-100G
1,14-Tetradecanediol
1,14-Tetradecanediol
Vzorec: C₁₄H₃₀O₂
MW: 230,39 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004758
CAS číslo: 19812-64-7