Tisk…

N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3,7-Diaza-1,9-nonanediamine, N1,N1'-(Propane-1,3-diyl)bis(ethane-1,2-diamine), 1,4,8,11-Tetraazaundecane

OR10977-25G OR10977-5G OR10977-100G
APOSOR10977-25GEA 1740 CZK
APOSOR10977-25G APOSOR10977-5G APOSOR10977-100G
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Vzorec: C₇H₂₀N₄
MW: 160,27 g/mol
Bod varu: 280 °C
Hustota: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008174
CAS číslo: 4741-99-5
UN: 2735
ADR: 8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR