Tisk…
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10970-1G OR10970-5G OR10970-250MG
APOSOR10970-1GEA 1660 CZK
APOSOR10970-1G APOSOR10970-5G APOSOR10970-250MG
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066226
CAS číslo: 16251-45-9