S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10968-1G
OR10968-5G
APOSOR10968-1GEA
622
CZK
APOSOR10968-1G
APOSOR10968-5G
S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
Vzorec:
C₂H₈IN₃S Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00035462 CAS číslo: 35600-34-1 |