Tisk…
2-Phenylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10963-25G OR10963-100G OR10963-5G
APOSOR10963-25GEA 3910 CZK
APOSOR10963-25G APOSOR10963-100G APOSOR10963-5G
2-Phenylaniline 98%
2-Phenylaniline
Vzorec: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Bod varu: 299 °C
Bod tání: 47…50 °C
Bod vzplanutí: 153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007701
CAS číslo: 90-41-5