Tisk…
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10960-100G OR10960-25G
APOSOR10960-100GEA 3380 CZK
APOSOR10960-100G APOSOR10960-25G
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
Bod tání: 94…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038832
CAS číslo: 36315-01-2
EINECS: 252-969-6