4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10959-100G
OR10959-25G
APOSOR10959-100GEA
827
CZK
APOSOR10959-100G
APOSOR10959-25G
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine 96%
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine
Vzorec:
C₅H₆ClN₃O Bod tání: 168…176 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00233535 CAS číslo: 5734-64-5 EINECS: 410-050-9 |