Tisk…
p-Anisic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
OR10957-1KG OR10957-250G OR10957-5KG
APOSOR10957-1KGEA 1660 CZK
APOSOR10957-1KG APOSOR10957-250G APOSOR10957-5KG
p-Anisic acid 98%
p-Anisic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152.15
Bod varu: 275…280 °C
Bod tání: 182…185 °C
Hustota: 1.385 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002542
CAS číslo: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669