Tisk…
(4-Aminophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10955-500G
APOSOR10955-500GEA 6580 CZK
APOSOR10955-500G
(4-Aminophenyl)acetic acid
(4-Aminophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
MW: 151,16 g/mol
Bod tání: 201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007916
CAS číslo: 1197-55-3