Tisk…
2-Furoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
OR10949-100G OR10949-25G OR10949-500G
APOSOR10949-100GEA 705 CZK
APOSOR10949-100G APOSOR10949-25G APOSOR10949-500G
2-Furoic acid 95%
2-Furoic acid
Vzorec: C₅H₄O₃
MW: 112.08
Bod varu: 230 °C
Bod tání: 127…132 °C
Bod vzplanutí: 137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003238
CAS číslo: 88-14-2
EINECS: 201-803-0