Tisk…
tert-Butylbenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10947-25G OR10947-100G
APOSOR10947-25GEA 705 CZK
APOSOR10947-25G APOSOR10947-100G
tert-Butylbenzene 99%
tert-Butylbenzene
Vzorec: C₁₀H₁₄
MW: 134.22
Bod varu: 169 °C
Bod tání: –58 °C
Hustota: 0.867 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008816
CAS číslo: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN: 2709
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01550