3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Chloropropan-1-amine hydrochloride
OR10945-100G
OR10945-500G
APOSOR10945-100GEA
622
CZK
APOSOR10945-100G
APOSOR10945-500G
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
3-Chloropropylamine hydrochloride
Vzorec:
C₃H₈ClN Bod tání: 145…150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012913 CAS číslo: 6276-54-6 EINECS: 228-474-6 |