2-Aminobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10943-250G
OR10943-50G
APOSOR10943-250GEA
3310
CZK
APOSOR10943-250G
APOSOR10943-50G
2-Aminobenzyl alcohol
2-Aminobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₉NO Bod varu: 160 °C/10mmHg Bod tání: 81…84 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007749 CAS číslo: 5344-90-1 EINECS: 226-293-7 |