Tisk…
5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10940-5G OR10940-100G OR10940-25G
APOSOR10940-5GEA 1780 CZK
APOSOR10940-5G APOSOR10940-100G APOSOR10940-25G
5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on 98%
5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on
Vzorec: C₈H₆ClNO
Bod tání: 194…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191927
CAS číslo: 17630-75-0
EINECS: 412-200-9