Tisk…

3-Mercaptophenylboronic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR10936-1G OR10936-5G
APOSOR10936-1GEA 4100 CZK
APOSOR10936-1G APOSOR10936-5G
3-Mercaptophenylboronic acid
3-Mercaptophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₇BO₂S
Bod tání: 196…201 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095131
CAS číslo: 352526-01-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR