Tisk…
Ethyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl benzofuran-2-carboxylate
OR10935-5G
APOSOR10935-5GEA 2440 CZK
APOSOR10935-5G
Ethyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Ethyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,2 g/mol
Bod tání: 29…34 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094950
CAS číslo: 3199-61-9