Tisk…
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
OR10933-25G
APOSOR10933-25GEA 2820 CZK
APOSOR10933-25G
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,6 g/mol
Bod tání: 287 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005613
CAS číslo: 10517-21-2
EINECS: 234-050-1