Tisk…
3-Ethoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR10932-100G OR10932-25G
APOSOR10932-100GEA 15440 CZK
APOSOR10932-100G APOSOR10932-25G
3-Ethoxyphenylboronic acid 98%
3-Ethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274219
CAS číslo: 90555-66-1