Tisk…
3,5-Dimethylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10931-25G OR10931-5G OR10931-100G
APOSOR10931-25GEA 1080 CZK
APOSOR10931-25G APOSOR10931-5G APOSOR10931-100G
3,5-Dimethylphenylboronic acid
3,5-Dimethylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
Bod tání: 235…237 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00185689
CAS číslo: 172975-69-8