Tisk…
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dibenzo-18-crown-6
OR10921-100G
APOSOR10921-100GEA 2030 CZK
APOSOR10921-100G
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Vzorec: C₂₀H₂₄O₆
MW: 360,41 g/mol
Bod varu: 380…384 °C/679mmHg
Bod tání: 160…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005098
CAS číslo: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3