Tisk…
18-Crown-6 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
OR10919-100G OR10919-25G
APOSOR10919-100GEA 705 CZK
APOSOR10919-100G APOSOR10919-25G
18-Crown-6 98%
18-Crown-6
Vzorec: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264,32 g/mol
Bod varu: 116 °C/0,2mmHg
Bod tání: 37…45 °C
Hustota: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005113
CAS číslo: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5