Tisk…

15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane

OR10918-100G OR10918-25G OR10918-5G
APOSOR10918-100GEA 3110 CZK
APOSOR10918-100G APOSOR10918-25G APOSOR10918-5G
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) 98%
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V)
Vzorec: C₁₀H₂₀O₅
MW: 220,27 g/mol
Bod varu: 150…155 °C
Hustota: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005110
CAS číslo: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR