Tisk…
2,3-Dichlorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10912-100G OR10912-250G
APOSOR10912-100GEA 744 CZK
APOSOR10912-100G APOSOR10912-250G
2,3-Dichlorobenzoic acid
2,3-Dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Bod tání: 168…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002413
CAS číslo: 50-45-3
EINECS: 200-039-5