Tisk…
3,4-Dichlorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10910-100G OR10910-500G
APOSOR10910-100GEA 2440 CZK
APOSOR10910-100G APOSOR10910-500G
3,4-Dichlorobenzonitrile 98%
3,4-Dichlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016379
CAS číslo: 6574-99-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III