Tisk…
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1091-100G OR1091-25G OR1091-5G
APOSOR1091-100GEA 2650 CZK
APOSOR1091-100G APOSOR1091-25G APOSOR1091-5G
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007289
CAS číslo: 6628-86-0
EINECS: 229-614-9