Tisk…
Salicylonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10908-25G OR10908-5G
APOSOR10908-25GEA 705 CZK
APOSOR10908-25G APOSOR10908-5G
Salicylonitrile
Salicylonitrile
Vzorec: C₇H₅NO
Bod varu: 148…149 °C/14mmHg
Bod tání: 92…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002145
CAS číslo: 611-20-1
EINECS: 227-671-4