Tisk…
4-Hydroxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10907-100G OR10907-500G OR10907-25G
APOSOR10907-100GEA 1160 CZK
APOSOR10907-100G APOSOR10907-500G APOSOR10907-25G
4-Hydroxybenzonitrile 98%
4-Hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₅NO
Bod varu: 146 °C/2mmHg
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002312
CAS číslo: 767-00-0
EINECS: 212-175-2