Tisk…
3,4-Dichlorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10905-100G OR10905-25G
APOSOR10905-100GEA 2530 CZK
APOSOR10905-100G APOSOR10905-25G
3,4-Dichlorobenzaldehyde 97%
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Bod varu: 247…248 °C
Bod tání: 39…42 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003351
CAS číslo: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN: 1759
ADR: 8,III