Tisk…
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10904-5G OR10904-25G OR10904-100G
APOSOR10904-5GEA 622 CZK
APOSOR10904-5G APOSOR10904-25G APOSOR10904-100G
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Bod varu: 231…233 °C
Bod tání: 53…58 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156140
CAS číslo: 6361-23-5