Tisk…
2,3-Dichlorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10903-1KG OR10903-250G OR10903-50G
APOSOR10903-1KGEA 5560 CZK
APOSOR10903-1KG APOSOR10903-250G APOSOR10903-50G
2,3-Dichlorobenzaldehyde 97%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01
Bod varu: 143…145 °C/30mmHg
Bod tání: 62…64 °C
Hustota: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010127
CAS číslo: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
UN: 3261
ADR: 8 II