Tisk…
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10894-1G OR10894-5G
APOSOR10894-1GEA 4960 CZK
APOSOR10894-1G APOSOR10894-5G
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid 97+%
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411195
CAS číslo: 56205-88-0
UN: 1759
ADR: 8,III