Tisk…
N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10883-100G OR10883-25G OR10883-500G
APOSOR10883-100GEA 0 CZK
APOSOR10883-100G APOSOR10883-25G APOSOR10883-500G
N-(Hydroxymethyl)phthalimide
N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Vzorec: C₉H₇NO₃
Bod tání: 147…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005899
CAS číslo: 118-29-6
EINECS: 204-241-4