Tisk…
Ethyl thiooxamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Thiooxamic acid ethyl ester, Ethyl amino(thioxo)acetate, Ethyl 2-amino-2-thioxoacetate
OR10873-5G OR10873-25G OR10873-100G
APOSOR10873-5GEA 622 CZK
APOSOR10873-5G APOSOR10873-25G APOSOR10873-100G
Ethyl thiooxamate 97%
Ethyl thiooxamate
Vzorec: C₄H₇NO₂S
Bod tání: 62…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074903
CAS číslo: 16982-21-1