Tisk…
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-aminophenylacetate, Ethyl (4-aminophenyl)acetate
OR10871-100G OR10871-25G
APOSOR10871-100GEA 4470 CZK
APOSOR10871-100G APOSOR10871-25G
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester 98%
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.22
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017569
CAS číslo: 5438-70-0