4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(4-Ethoxyphenylazo)-1,3-phenylenediamine Monohydrochloride, Ethoxy Red, 4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine
OR10870-10G
OR10870-1G
OR10870-5G
APOSOR10870-10GEA
6420
CZK
APOSOR10870-10G
APOSOR10870-1G
APOSOR10870-5G
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
Vzorec:
C₁₄H₁₆N₄O MW: 292,77 g/mol Bod tání: 215 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042023 CAS číslo: 2313-87-3 EINECS: 219-010-3 |