Tisk…
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10869-1G OR10869-500MG
APOSOR10869-1GEA 7670 CZK
APOSOR10869-1G APOSOR10869-500MG
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229.26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411193
CAS číslo: 923248-03-7