Tisk…
3,4-Epoxytetrahydrofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane
OR10868-25G
APOSOR10868-25GEA 1580 CZK
APOSOR10868-25G
3,4-Epoxytetrahydrofuran
3,4-Epoxytetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Bod varu: 144 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800639
CAS číslo: 285-69-8
EINECS: 206-006-1
UN: 1993
ADR: 3,III