Tisk…
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10864-1G OR10864-500MG
APOSOR10864-1GEA 5130 CZK
APOSOR10864-1G APOSOR10864-500MG
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411197
CAS číslo: 91880-51-2