Tisk…
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10859-10G OR10859-1G OR10859-5G
APOSOR10859-10GEA 8170 CZK
APOSOR10859-10G APOSOR10859-1G APOSOR10859-5G
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 97%
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Bod varu: 83…88 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209557
CAS číslo: 102308-32-7