Tisk…
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10854-1G OR10854-5G
APOSOR10854-1GEA 7250 CZK
APOSOR10854-1G APOSOR10854-5G
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Bod tání: 124…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010818
CAS číslo: 63876-46-0