Tisk…
jodbenzen 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1085-100G OR1085-500G OR1085-25G
APOSOR1085-100GEA 1450 CZK
APOSOR1085-100G APOSOR1085-500G APOSOR1085-25G
jodbenzen 98%
jodbenzen
Vzorec: C₆H₅I
Bod varu: 188…189 °C
Bod tání: –31 °C
Hustota: 1,826 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001029
CAS číslo: 591-50-4
EINECS: 209-719-6