2,4-Dibromothiophene, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10849-25G
OR10849-5G
APOSOR10849-25GEA
3270
CZK
APOSOR10849-25G
APOSOR10849-5G
2,4-Dibromothiophene, Technical Grade
2,4-Dibromothiophene
Vzorec:
C₄H₂Br₂S Bod varu: 215 °C Hustota: 2,157 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00043889 CAS číslo: 3140-92-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |