Tisk…
1,14-Dibromotetradecane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10848-1G OR10848-5G OR10848-25G
APOSOR10848-1GEA 1410 CZK
APOSOR10848-1G APOSOR10848-5G APOSOR10848-25G
1,14-Dibromotetradecane
1,14-Dibromotetradecane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₂Br
Bod varu: 190…192 °C/8mmHg
Bod tání: 45…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045049
CAS číslo: 37688-96-3