Tisk…
2-Chloroethyl phenyl sulphide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10842-25G OR10842-5G
APOSOR10842-25GEA 2990 CZK
APOSOR10842-25G APOSOR10842-5G
2-Chloroethyl phenyl sulphide 98%
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Vzorec: C₈H₉ClS
Bod varu: 245 °C
Hustota: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013691
CAS číslo: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III